Print…
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309322-1G OR309322-5G
APOSOR309322-1GEA 301 EUR
APOSOR309322-1G APOSOR309322-5G
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
3-Bromo-4-hydroxy-8-methoxyquinoline
Fórmula: C₁₀H₈BrNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13192861
Número CAS: 1204811-42-6