Print…
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR309297-1G OR309297-5G
APOSOR309297-1GEA 310 EUR
APOSOR309297-1G APOSOR309297-5G
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
4-Hydroxy-2-phenylquinoline
Fórmula: C₁₅H₁₁NO
Ponto de Fusão: 255…256 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00160565
Número CAS: 1144-20-3