4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309280-1G
OR309280-5G
APOSOR309280-1GEA
301
EUR
APOSOR309280-1G
APOSOR309280-5G
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
4-Hydroxy-7-methoxy-2-methylquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00086643 Número CAS: 103624-90-4 |