Print…
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309240-1G OR309240-5G
APOSOR309240-1GEA 0 EUR
APOSOR309240-1G APOSOR309240-5G
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02332227
Número CAS: 303121-11-1