6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309240-1G
OR309240-5G
APOSOR309240-1GEA
0
EUR
APOSOR309240-1G
APOSOR309240-5G
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
6-Ethoxy-4-hydroxyquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD02332227 Número CAS: 303121-11-1 |