7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309231-1G
OR309231-5G
APOSOR309231-1GEA
393
EUR
APOSOR309231-1G
APOSOR309231-5G
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₁H₉NO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD09787877 Número CAS: 948291-17-6 |