Print…
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309229-1G OR309229-5G
APOSOR309229-1GEA 317 EUR
APOSOR309229-1G APOSOR309229-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06255166
Número CAS: 86210-91-5