Print…
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309228-1G OR309228-5G
APOSOR309228-1GEA 259 EUR
APOSOR309228-1G APOSOR309228-5G
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Methoxy-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03085776
Número CAS: 470702-34-2