6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309210-1G
OR309210-5G
APOSOR309210-1GEA
40.6
EUR
APOSOR309210-1G
APOSOR309210-5G
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
6-Chloro-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula:
C₁₀H₆ClNO₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00065198 Número CAS: 35973-14-9 |