Print…
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR309206-1G OR309206-5G
APOSOR309206-1GEA 252 EUR
APOSOR309206-1G APOSOR309206-5G
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
6-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 263.719 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787816
Número CAS: 948289-32-5