Print…
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Ethanoyl-2-methyl-2H-indazole, 1-(2-Methyl-2H-indazol-6-yl)ethan-1-one
OR30894-1G OR30894-250MG OR30894-500MG
APOSOR30894-1GEA 533 EUR
APOSOR30894-1G APOSOR30894-250MG APOSOR30894-500MG
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
6-Acetyl-2-methyl-2H-indazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11869772
Número CAS: 1159511-29-1