5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
5-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethan-1-one, 1-(1-Methyl-1H-indazol-5-yl)ethanone
OR30889-100MG
OR30889-250MG
OR30889-500MG
APOSOR30889-100MGEA
116
EUR
APOSOR30889-100MG
APOSOR30889-250MG
APOSOR30889-500MG
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole 98%
5-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD11869767 Número CAS: 1159511-24-6 |