Print…
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Ethanoyl-1-methyl-1H-indazole, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethanone, 1-(1-Methyl-1H-indazol-4-yl)ethan-1-one
OR30888-250MG OR30888-500MG
APOSOR30888-250MGEA 201 EUR
APOSOR30888-250MG APOSOR30888-500MG
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
4-Acetyl-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11869766
Número CAS: 1159511-23-5