Print…
7-Acetyl-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30887-1G OR30887-250MG
APOSOR30887-1GEA 58 EUR
APOSOR30887-1G APOSOR30887-250MG
7-Acetyl-1H-indazole
7-Acetyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11869765
Número CAS: 1159511-22-4