Print…
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methyl-2H-indazol-7-yl)methylamine
OR30883-250MG OR30883-500MG
APOSOR30883-250MGEA 328 EUR
APOSOR30883-250MG APOSOR30883-500MG
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
7-(Aminomethyl)-2-methyl-2H-indazole
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11869761
Número CAS: 1144044-67-6