Print…
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methylamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-6-yl)methanamine hydrochloride
OR30873-100MG OR30873-500MG
APOSOR30873-100MGEA 125 EUR
APOSOR30873-100MG APOSOR30873-500MG
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
6-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁N₃·ClH
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD18632562
Número CAS: 1357945-57-3