Print…
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30872-250MG OR30872-50MG OR30872-100MG
APOSOR30872-250MGEA 0 EUR
APOSOR30872-250MG APOSOR30872-50MG APOSOR30872-100MG
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole 95%
5-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole
Fórmula: C₉H₁₁N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028599
Número CAS: 267413-27-4