Print…
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methanamine hydrochloride, (1-Methyl-1H-indazol-4-yl)methylamine hydrochloride
OR30871-100MG OR30871-250MG OR30871-1G
APOSOR30871-100MGEA 94.4 EUR
APOSOR30871-100MG APOSOR30871-250MG APOSOR30871-1G
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
4-(Aminomethyl)-1-methyl-1H-indazole hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁N₃·ClH
Peso Molecular: 197.665 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18803462
Número CAS: 1334405-46-7