Print…
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR30870-250MG OR30870-500MG
APOSOR30870-250MGEA 0 EUR
APOSOR30870-250MG APOSOR30870-500MG
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
7-(Aminomethyl)-1H-indazole
Fórmula: C₈H₉N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10696780
Número CAS: 944904-20-5