Print…
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Methyl-2H-indazol-5-yl)methanol
OR30866-100MG OR30866-250MG
APOSOR30866-100MGEA 50.9 EUR
APOSOR30866-100MG APOSOR30866-250MG
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole 95%
5-(Hydroxymethyl)-2-methyl-2H-indazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028587
Número CAS: 1159511-52-0