6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR30863-1G
OR30863-250MG
APOSOR30863-1GEA
0
EUR
APOSOR30863-1G
APOSOR30863-250MG
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole 97%
6-(Hydroxymethyl)-1-methyl-1H-indazole
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11052638 Número CAS: 1092961-10-8 |