Print…
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR30851-1G OR30851-250MG
APOSOR30851-1GEA 0 EUR
APOSOR30851-1G APOSOR30851-250MG
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile 98%
1-Methyl-1H-indazole-5-carbonitrile
Fórmula: C₉H₇N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD12028575
Número CAS: 189107-45-7