Print…
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Methyl-2H-indazol-5-ol
OR30847-100MG OR30847-250MG OR30847-1G
APOSOR30847-100MGEA 192 EUR
APOSOR30847-100MG APOSOR30847-250MG APOSOR30847-1G
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
5-Hydroxy-2-methyl-2H-indazole
Fórmula: C₈H₈N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12028572
Número CAS: 1159511-41-7