Print…
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR308173-1G OR308173-250MG
APOSOR308173-1GEA 168 EUR
APOSOR308173-1G APOSOR308173-250MG
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
(3S)-3-(Methoxymethyl)morpholine hydrochloride
Fórmula: C₆H₁₃NO₂·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09608107
Número CAS: 218594-76-4