Print…
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
OR308154-1G OR308154-5G OR308154-10G
APOSOR308154-1GEA 75.4 EUR
APOSOR308154-1G APOSOR308154-5G APOSOR308154-10G
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride 99%
(2S)-Morpholine-2-carboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₅H₉NO₃·ClH
Peso Molecular: 167.591 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13186759
Número CAS: 1439373-55-3