tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
1-Boc-(3S,4S)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine
OR308146-1G
OR308146-5G
APOSOR308146-1GEA
161
EUR
APOSOR308146-1G
APOSOR308146-5G
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl (3R,4R)-3-amino-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula:
C₉H₁₈N₂O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD11111251 Número CAS: 190792-74-6 |