Print…
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (2R)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308131-1G OR308131-5G
APOSOR308131-1GEA 301 EUR
APOSOR308131-1G APOSOR308131-5G
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2R)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Peso Molecular: 214.305 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06659040
Número CAS: 683233-14-9