Print…
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl (2S)-2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate, (S)-tert-butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate
OR308130-1G OR308130-5G
APOSOR308130-1GEA 166 EUR
APOSOR308130-1G APOSOR308130-5G
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
(2S)-2-(Aminomethyl)piperidine, N1-BOC protected
Fórmula: C₁₁H₂₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06799358
Número CAS: 475105-35-2