Print…
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N-Methyl-1-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methylamine, Methyl-(tetrahydropyran-4-ylmethyl)amine, N-Methyl-1-(oxan-4-yl)methylamine
OR30801-5G OR30801-10G
APOSOR30801-5GEA 493 EUR
APOSOR30801-5G APOSOR30801-10G
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
4-[(Methylamino)methyl]tetrahydro-2H-pyran
Fórmula: C₇H₁₅NO
Ponto de ebulição: 110 °C (15 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06739009
Número CAS: 439081-52-4
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III