Print…
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307993-1G OR307993-5G
APOSOR307993-1GEA 293 EUR
APOSOR307993-1G APOSOR307993-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₄ClNO₂
Peso Molecular: 263.719 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787783
Número CAS: 948294-10-8