Print…
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307992-1G OR307992-5G
APOSOR307992-1GEA 301 EUR
APOSOR307992-1G APOSOR307992-5G
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
5-Chloro-2,8-dimethylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₀ClNO₂
Peso Molecular: 235.666 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09787782
Número CAS: 948294-07-3