Print…
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307987-1G OR307987-5G
APOSOR307987-1GEA 293 EUR
APOSOR307987-1G APOSOR307987-5G
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
5,7-Dimethyl-4-hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07644537
Número CAS: 948293-86-5