Print…
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307982-1G OR307982-5G
APOSOR307982-1GEA 0 EUR
APOSOR307982-1G APOSOR307982-5G
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇NO₃
Ponto de Fusão: 268…273 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00598887
Número CAS: 34785-11-0