1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-Formyl-1-methylcyclohexane
OR30798-1G
OR30798-5G
OR30798-10G
APOSOR30798-1GEA
157
EUR
APOSOR30798-1G
APOSOR30798-5G
APOSOR30798-10G
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde, Grau técnico
1-Methylcyclohexane-1-carboxaldehyde
Fórmula:
C₈H₁₄O Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD12028616 Número CAS: 6140-64-3 UN: 1993 ADR: 3,III |