4-Amino-8-methoxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307959-1G
OR307959-5G
APOSOR307959-1GEA
325
EUR
APOSOR307959-1G
APOSOR307959-5G
4-Amino-8-methoxyquinoline
4-Amino-8-methoxyquinoline
Fórmula:
C₁₀H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD08063217 Número CAS: 220844-65-5 |