Print…
4-Amino-7-methoxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307954-1G OR307954-250MG
APOSOR307954-1GEA 0 EUR
APOSOR307954-1G APOSOR307954-250MG
4-Amino-7-methoxyquinoline
4-Amino-7-methoxyquinoline
Fórmula: C₁₀H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08063213
Número CAS: 103040-78-4