Print…
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Toluenesulphinic acid sodium salt dihydrate
OR30790-100G OR30790-250G
APOSOR30790-100GEA 46.4 EUR
APOSOR30790-100G APOSOR30790-250G
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate 95%
Sodium toluene-4-sulphinate dihydrate
Fórmula: C₇H₇O₂S·Na·2H₂O
Peso Molecular: 214.215 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149642
Número CAS: 7257-26-3