Print…
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307891-1G OR307891-5G
APOSOR307891-1GEA 293 EUR
APOSOR307891-1G APOSOR307891-5G
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
2,8-Dimethylquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂
Peso Molecular: 229.274 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00510996
Número CAS: 392734-40-6