Print…
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307874-1G OR307874-5G
APOSOR307874-1GEA 119 EUR
APOSOR307874-1G APOSOR307874-5G
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
6-Bromo-4-chloro-2-butylquinoline hydrochloride
Fórmula: C₁₃H₁₃BrClN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10703348
Número CAS: 1171071-46-7