7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307847-1G
OR307847-5G
APOSOR307847-1GEA
0
EUR
APOSOR307847-1G
APOSOR307847-5G
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
7,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00272459 Número CAS: 178984-37-7 |