6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307846-1G
OR307846-5G
APOSOR307846-1GEA
293
EUR
APOSOR307846-1G
APOSOR307846-5G
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
6,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00272458 Número CAS: 203626-58-8 |