Print…
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307845-250MG OR307845-100MG
APOSOR307845-250MGEA 134 EUR
APOSOR307845-250MG APOSOR307845-100MG
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
6-Ethyl-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₃NO₂
Ponto de Fusão: 181…182 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08437576
Número CAS: 92513-36-5