5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307844-1G
OR307844-5G
APOSOR307844-1GEA
0
EUR
APOSOR307844-1G
APOSOR307844-5G
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
5,8-Dimethyl-4-hydroxyquinoline
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00272456 Número CAS: 203626-57-7 |