Print…
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307813-1G OR307813-5G
APOSOR307813-1GEA 0 EUR
APOSOR307813-1G APOSOR307813-5G
4-Hydroxy-6-methylquinoline
4-Hydroxy-6-methylquinoline
Fórmula: C₁₀H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00272343
Número CAS: 23432-40-8