Print…
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)ethoxy)acetic acid, Fmoc-AEA, Fmoc-NH-PEG1-CH2COOH
OR307806-1G OR307806-5G
APOSOR307806-1GEA 79.9 EUR
APOSOR307806-1G APOSOR307806-5G
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid 98%
2-(2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)ethoxy)acetic acid
Fórmula: C₁₉H₁₉NO₅
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796876
Número CAS: 260367-12-2