Print…
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307788-1G OR307788-250MG
APOSOR307788-1GEA 532 EUR
APOSOR307788-1G APOSOR307788-250MG
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
4-(4-Aminophenylamino)- piperidine-1-carboxylic acid benzyl ester hydrochloride
Fórmula: C₁₉H₂₃N₃O₂·ClH
Peso Molecular: 361.866 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12026442
Número CAS: 1204810-32-1