Print…
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromobenzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
OR307765-1G OR307765-5G OR307765-250MG
APOSOR307765-1GEA 229 EUR
APOSOR307765-1G APOSOR307765-5G APOSOR307765-250MG
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid 95%
6-Bromo-benzo[d]isoxazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₈H₄BrNO₃
Peso Molecular: 242.026 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09027541
Número CAS: 1123169-17-4