Print…
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR307758-1G OR307758-5G
APOSOR307758-1GEA 71.2 EUR
APOSOR307758-1G APOSOR307758-5G
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate 97%
Methyl 3-aminobenzofuran-2-carboxylate
Fórmula: C₁₀H₉NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00466275
Número CAS: 57805-85-3