Print…
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307753-1G OR307753-250MG
APOSOR307753-1GEA 393 EUR
APOSOR307753-1G APOSOR307753-250MG
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
(1-(4-Bromophenyl)cyclopropyl)methanamine hydrochloride
Fórmula: C₁₀H₁₂BrN·ClH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13619674
Número CAS: 1208915-57-4