Print…
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic Acid
OR307749-1G OR307749-500MG
APOSOR307749-1GEA 284 EUR
APOSOR307749-1G APOSOR307749-500MG
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3,4-Dimethoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₄O₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08442257
Número CAS: 862821-16-7