Print…
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR307696-1G OR307696-250MG
APOSOR307696-1GEA 509 EUR
APOSOR307696-1G APOSOR307696-250MG
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
trans-tert-Butyl 3-phenylaziridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₁₇NO₂
Peso Molecular: 219.28 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD24368280
Número CAS: 925253-03-8